Drukuj

Ditionian(III) sodu, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Sodium hydrosulphite

797860112-100G 797860112-500G
POCH797860112-100GEA 504 PLN
POCH797860112-100G POCH797860112-500G
Ditionian(III) sodu, pure analytical reagent
Ditionian(III) sodu
Formuła: Na₂S₂O₄
Temp. topnienia: 100 °C
Gęstość: 2,19 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011640
Numer CAS: 7775-14-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-890-0
Jednostka: 1384
ADR: 4.2,II
Klasyfikacja Merck : 13,08700

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR