Drukuj

Fluorek sodu kwaśny, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Fluorek sodu-fluorowodór (1/1), Sodu wodorodifluorek, Sodu fluorek kwaśny

117987509.0100 117987509.0250 117987509.0500 117987509.1000
CHMP117987509.0100EA 86.4 PLN
CHMP117987509.0100 CHMP117987509.0250 CHMP117987509.0500 CHMP117987509.1000
Fluorek sodu kwaśny, pure analytical reagent
Fluorek sodu kwaśny
Formuła: HF₂Na
MW: 61.99 g/mol
Gęstość: 2.12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer CAS: 1333-83-1
Numer WE (dawny EINECS): 215-608-3
Jednostka: 2439
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,08727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2807d129a60e4d136eb782386d584317338c4499&vid=02396e9a739aa8e35f0b20961710e28c6ec76be0&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR