Drukuj

Chromian(VI) potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

17402503.1000 117402503.0100 117402503.1000 117402503.0025 117402503.0050 117402503.0250 117402503.0500
CHMP17402503.1000EA 0 PLN
CHMP17402503.1000 CHMP117402503.0100 CHMP117402503.1000 CHMP117402503.0025 CHMP117402503.0050 CHMP117402503.0250 CHMP117402503.0500
Chromian(VI) potasu, czysty reagent analityczny
Chromian(VI) potasu
Formuła: K₂CrO₄
Temp. Wrzenia: 1000 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 985 °C
Gęstość: 2,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011368
Numer CAS: 7789-00-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-140-5
Jednostka: 3087
ADR: 5.1,III
Klasyfikacja Merck : 12,07784

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR