Drukuj

Chloran(V) potasu, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

427397004.0500 427397004.1000 427397004.0100
CHMP427397004.0500EA 101 PLN
CHMP427397004.0500 CHMP427397004.1000 CHMP427397004.0100
Chloran(V) potasu, czysty
Chloran(V) potasu
Formuła: KClO₃
Temp. Wrzenia: 400 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 356 °C
Gęstość: 2,34 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011361
Numer CAS: 3811-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 223-289-7
Jednostka: 1485
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,07703

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR