Drukuj

Bromian(V) potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

117393602.0250 117393602.0010 117393602.0025 117393602.0050 117393602.0100 117393602.0500 117393602.1000
CHMP117393602.0250EA 663 PLN
CHMP117393602.0250 CHMP117393602.0010 CHMP117393602.0025 CHMP117393602.0050 CHMP117393602.0100 CHMP117393602.0500 CHMP117393602.1000
Bromian(V) potasu, czysty reagent analityczny
Bromian(V) potasu
Formuła: KBrO₃
Temp. topnienia: 350 °C
Gęstość: 3,218 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011359
Numer CAS: 7758-01-2
Numer WE (dawny EINECS): 231-829-8
Jednostka: 1484
ADR: 5.1,II
Klasyfikacja Merck : 12,07779

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR