Drukuj

bromek potasu, czysty reagent analityczny

Dostawca: CHEMPUR
Uwaga

117392805.1000 117392805.0250 117392805.0100 117392805.0500
CHMP117392805.1000EA 203 PLN
CHMP117392805.1000 CHMP117392805.0250 CHMP117392805.0100 CHMP117392805.0500
bromek potasu, czysty reagent analityczny
bromek potasu
Formuła: KBr
Temp. Wrzenia: 1435 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 730 °C
Gęstość: 2,75 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011358
Numer CAS: 7758-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 231-830-3
Klasyfikacja Merck : 13,07701

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR