Drukuj
Magnesium acetate 1 mol/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
63052-100ML 63052-500ML
SIAL63052-100MLEA 585 PLN
SIAL63052-100ML SIAL63052-500ML
Magnesium acetate 1 mol/l roztwór wodny, Sigma-Aldrich®
Magnesium acetate
Formuła: (H₃CCOO)₂Mg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003539
Numer CAS: 142-72-3
Numer WE (dawny EINECS): 205-554-9