Drukuj

Fenol, pure

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Hydroksybenzen

424144506.1000 424144506.0500
CHMP424144506.1000EA 226 PLN
CHMP424144506.1000 CHMP424144506.0500
Fenol, pure
Fenol
Formuła: C₆H₅OH
MW: 94.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 181.7
Temp. topnienia: 40.8
Gęstość: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 81
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002143
Numer CAS: 108-95-2
Numer WE (dawny EINECS): 203-632-7
Jednostka: 1671
ADR: 6.1 II
REACH: 01-2119471329-32
Klasyfikacja Merck : 12,07390

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR