Drukuj
2-Fluoro-4-nitroanilina 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H55174.06 H55174.14
H55174.06EA 372 PLN
H55174.06 H55174.14
2-Fluoro-4-nitroanilina 95%
2-Fluoro-4-nitroanilina
Purity: 95% CAS No.: 369-35-7 Molecular Formula: C6H5FN2O2 Formula Weight: 156.12 Melting Point: 122-130° MDL No.: MFCD00034560
Formuła: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Temp. topnienia: 122…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00034560
Numer CAS: 369-35-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-719-8