2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H56015.03
H56015.06
H56015.03EA
164
PLN
H56015.03
H56015.06
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde 97%
2-Amino-3,5-dibromobenzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 50910-55-9
Molecular Formula: C7H5Br2NO
Formula Weight: 278.93
Melting Point: 130-135°
MDL No.: MFCD00671100
Formuła:
C₇H₅Br₂NO Temp. Wrzenia: 331 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 130…135 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00671100 Numer CAS: 50910-55-9 Numer WE (dawny EINECS): 256-841-0 |