n-Heptan for HPLC
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
high purity solvents
470470156-1L
470470156-2.5L
POCH470470156-1LEA
381
PLN
POCH470470156-1L
POCH470470156-2.5L
n-Heptan for HPLC
n-Heptane
Formuła:
H₃C(CH₂)₅CH₃ MW: 100.20 g/mol Temp. Wrzenia: 98.4 Temp. topnienia: –90.6 °C Gęstość: 0.6838 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: –4 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009544 Numer CAS: 142-82-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-563-8 Jednostka: 1206 ADR: 3 II Klasyfikacja Merck : 13,04679 |
|