Drukuj
Metanol ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™ LC-MS Ultra tested for UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Dostawca: Honeywell Chemicals
Niebezpieczeństwo
14262-1L 14262-2L
14262-1LEA 296 PLN
14262-1L 14262-2L
Metanol ≥99.9% (by GC), CHROMASOLV™ LC-MS Ultra tested for UHPLC-MS, Riedel-de Haën™
Metanol
  • For the most demanding LC-MS and UHPLC applications
  • Tested for UHPLC-MS suitability
  • Highest solvent purity for low detection limits
  • Extremely low MS baseline noise
Formuła: CH₃OH
Temp. Wrzenia: 64…65 °C (1,013 hPa)
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Assay (GC) Min. 99.9 %
Vapor Pressure 97.68 mmHg ( 20 °C)
Free alkali (as NH₃) Max. 0.0001 %
Free acid (as CH₃COOH) Max. 0.002 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.03 %
Non-volatile matter Max. 1 ppm
Aluminium (Al) Max. 0.02 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.05 ppm
Iron (Fe) Max. 0.02 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.02 ppm
Sodium (Na) Max. 0.05 ppm
UHPLC-MS ESI(+) (Reserpine) Max. 5 ppb
UHPLC-MS ESI(-) (Digoxin) Max. 20 ppb
UHPLC Gradient peak 220 nm Max. 8 mAU
UHPLC Gradient drift 220 nm Max. 15 mAU
UHPLC Gradient peak 235 nm Max. 4 mAU
UHPLC Gradient drift 235 nm Max. 8 mAU
Suitability for the UHPLC-MS complying
Transmittance at 210 nm Min. 40 %
Transmittance at 220 nm Min. 65 %
Transmittance at 230 nm Min. 80 %
Transmittance at 260 nm Min. 98 %
Fluorescence (chinin) at 254 nm Max. 0.5 ppb
Fluorescence (chinin) at 365 nm Max. 0.3 ppb
APHA Max. 10
Vapor Density 1.11 (vs air)
Autoignition Temperature 725 °F