Drukuj
Metanol 99,9 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED™ HPLC LC_HPLC/UHPLC, Spectrophotometry, J.T.Baker®
Dostawca: Avantor
Niebezpieczeństwo
Synonim: Alkohol metylowy
Filter 0,2 um
9093-02EA 592 PLN
9093-02 9093-33
Metanol 99,9 GC, corrected for water content, BAKER ANALYZED™ HPLC LC_HPLC/UHPLC, Spectrophotometry, J.T.Baker®
Metanol
Formuła: CH₃OH
MW: 32.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 64.6
Temp. topnienia: –98 °C
Gęstość: 0.7918 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 11 °C (zamknięty kubek)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004595
Numer CAS: 67-56-1
Numer WE (dawny EINECS): 200-659-6
Jednostka: 1230
ADR: 3 II
REACH: 01-2119433307-44
Klasyfikacja Merck : 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.9 %
Assay (CH₃OH) (by GC, corrected for water) ≥99.9 %
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 400-254 nm ≤0.01
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - 225 nm ≤0.15
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm cell vs. water) - UV Cut-off, nm ≤205
Gradient Elution Test (a.u.) - 254 nm ≤0.002
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at 450 nm Emission ≤0.3 ppb
Fluorescence Trace Impurities, measured as Quinine Base - at Emission Maximum for Impurities ≤1.0 ppb
Acetone ≤0.001 %
Residue after Evaporation ≤1.0 ppm
Titrable Acid (µeq/g) ≤0.3
Titrable Base (µeq/g) ≤0.10
Water (by KF, coulometric) ≤0.05 %
Filtered through a 0.2 micron filter.