Drukuj
kwas mirystynowy
Dostawca: Cayman Chemical
Uwaga
13351-1 13351-5 13351-10
CAYM13351-1EA 115 PLN
CAYM13351-1 CAYM13351-5 CAYM13351-10
kwas mirystynowy
kwas mirystynowy
Formuła: C₁₄H₂₈O₂
Temp. Wrzenia: 319 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 51…54 °C
Gęstość: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: >165 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00002744
Numer CAS: 544-63-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-875-2
Klasyfikacja Merck : 12,06416