Drukuj
Kwas lignocerynowy
Dostawca: Cayman Chemical
Uwaga
13353-50 13353-100 13353-250 13353-500
CAYM13353-50EA 138 PLN
CAYM13353-50 CAYM13353-100 CAYM13353-250 CAYM13353-500
Kwas lignocerynowy
Kwas lignocerynowy
Formuła: C₂₄H₄₈O₂
Temp. Wrzenia: 406 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 87 °C
Gęstość: 0,8207 g/cm³ (100 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002810
Numer CAS: 557-59-5
Numer WE (dawny EINECS): 209-180-7
Klasyfikacja Merck : 13,05509