Drukuj
Kwas cerotynowy
Dostawca: Cayman Chemical
13354-50 13354-100 13354-250
CAYM13354-50EA 477 PLN
CAYM13354-50 CAYM13354-100 CAYM13354-250
Kwas cerotynowy
Kwas cerotynowy
Formuła: C₂₆H₅₂O₂
Temp. Wrzenia: 419 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 76…77 °C
Gęstość: 0,8198 g/cm³ (100 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002811
Numer CAS: 506-46-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-040-2