Drukuj
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H33747.03 H33747.06
H33747.03EA 619 PLN
H33747.03 H33747.06
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 97%
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Formuła: C₈H₁₂N₂O₂S
Temp. topnienia: 168…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00031428
Numer CAS: 1709-59-7
Numer WE (dawny EINECS): 216-970-5