3,6-Dibromokarbazol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,6-Dibromo-9H-carbazole
H56360.06
H56360.14
H56360.06EA
850
PLN
H56360.06
H56360.14
3,6-Dibromokarbazol ≥99%
3,6-Dibromokarbazol
Purity: 99%
CAS No.: 6825-20-3
Molecular Formula: C12H7Br2N
Formula Weight: 325.00
Melting Point: 204-206°
MDL No.: MFCD00004961
Formuła:
C₁₂H₇Br₂N Temp. topnienia: 204…206 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004961 Numer CAS: 6825-20-3 |