Drukuj

Acetonitryl, anhydrous (max. 0.003% H₂O) for DNA and peptides synthesis

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Nitryl kwasu octowego, Cyjanek metylu

102641696-1L 102641696-2.5L
POCH102641696-1LEA 362 PLN
POCH102641696-1L POCH102641696-2.5L
Acetonitryl, anhydrous (max. 0.003% H₂O) for DNA and peptides synthesis
Acetonitryl
Formuła: H₃CCN
Temp. Wrzenia: 81,6 °C (1013 hPa)
Gęstość: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001878
Numer CAS: 75-05-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-835-2
Jednostka: 1648
ADR: 3,II
REACH: 01-2119471307-38
Klasyfikacja Merck : 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR