Drukuj

tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

809580111-250G 809580111-1KG 809580111-500G
POCH809580111-250GEA 46 PLN
POCH809580111-250G POCH809580111-1KG POCH809580111-500G
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat, pure analytical reagent
tiosiarczan (VI) sodu pentahydrat
Formuła: Na₂S₂O₃.5H₂O
MW: 248.19 g/mol
Temp. topnienia: 48
Gęstość: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149186
Numer CAS: 10102-17-7
Numer WE (dawny EINECS): 231-867-5
Klasyfikacja Merck : 12,08844

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR