Drukuj

diwodorofosforan sodu dihydrat, pure analytical reagent

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

Synonim: Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate

799190116-500G 799190116-250G 799190116-1KG
POCH799190116-500GEA 128 PLN
POCH799190116-500G POCH799190116-250G POCH799190116-1KG
diwodorofosforan sodu dihydrat, pure analytical reagent
diwodorofosforan sodu dihydrat
Formuła: NaH₂PO₄·2H₂O
MW: 156.01 g/mol
Temp. Wrzenia: ∼650 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 60
Gęstość: 1.91 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149209
Numer CAS: 13472-35-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-449-2
REACH: 01-2119489796-13
Klasyfikacja Merck : 12,08806

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR