Drukuj

Kwas siarkowy(VI) 1 mol/l (2 N) roztwór wodny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

575066161-1L 575066161-5L
POCH575066161-1LEA 97.7 PLN
POCH575066161-1L POCH575066161-5L
Kwas siarkowy(VI) 1 mol/l (2 N) roztwór wodny
Kwas siarkowy(VI)
Formuła: H₂SO₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064589
Numer CAS: 7664-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 231-639-5
Jednostka: 2796
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR