Drukuj

Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N)

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Uwaga

575321167-10L 575321167-5L
POCH575321167-10LEA 436 PLN
POCH575321167-10L POCH575321167-5L
Kwas chlorowodorowy 1 mol/l (1 N)
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR