Drukuj

Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N)

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND

575314169-5L 575314169-10L
POCH575314169-5LEA 321 PLN
POCH575314169-5L POCH575314169-10L
Kwas chlorowodorowy 0.1 mol/l (0.1 N)
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Gęstość: 1,004 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR