Drukuj

propan-1,2-diol, czysty

Dostawca: CHEMPUR

424489006.1000 424489006.0500 424489006.2500 424489006.5000 424489006.9010
CHMP424489006.1000EA 61.3 PLN
CHMP424489006.1000 CHMP424489006.0500 CHMP424489006.2500 CHMP424489006.5000 CHMP424489006.9010
propan-1,2-diol, czysty
propan-1,2-diol
Formuła: CH₃CH(OH)CH₂OH
Temp. Wrzenia: 187,6 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –59 °C
Gęstość: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 99 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064272
Numer CAS: 57-55-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-338-0
Klasyfikacja Merck : 13,07947
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2af195b87767feb8d1baca34925153d6f97ae2d&vid=a598a9042847dc3ce52daed1a9326b592b163170&prid=web&clid=SAPDAM

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR