Drukuj

Kwas chlorowodorowy 35%, specially pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

575260690-1L 575260690-5L
POCH575260690-1LEA 74.6 PLN
POCH575260690-1L POCH575260690-5L
Kwas chlorowodorowy 35%, specially pure
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR