Drukuj

Kwas chlorowodorowy 30%, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

425752851.1000 425752851.0500
CHMP425752851.1000EA 858 PLN
CHMP425752851.1000 CHMP425752851.0500
Kwas chlorowodorowy 30%, czysty
Kwas chlorowodorowy
Formuła: HCl
Temp. Wrzenia: 110 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –30 °C
Gęstość: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011324
Numer CAS: 7647-01-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-595-7
Jednostka: 1789
ADR: 8,II

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR