Drukuj

Formaldehyd 36 - 38% roztwór wodny, czysty reagent analityczny

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

432173111250ML 432173111500ML 432173111-5L
POCH432173111250MLEA 38.6 PLN
POCH432173111250ML POCH432173111500ML POCH432173111-5L
Formaldehyd 36 - 38% roztwór wodny, czysty reagent analityczny
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR