Drukuj
Formaldehyd 36 - 38% aqueous solution, pure zA
Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo
Synonim: Aldehyd mrówkowy, Roztwór formaliny
114321734.1000 114321734.0500 114321734.2500 114321734.5000 114321734.9010 114321734.9020 114321734.9030 114321734.0250
CHMP114321734.1000EA 58 PLN
CHMP114321734.1000 CHMP114321734.0500 CHMP114321734.2500 CHMP114321734.5000 CHMP114321734.9010 CHMP114321734.9020 CHMP114321734.9030 CHMP114321734.0250
Formaldehyd 36 - 38% aqueous solution, pure zA
Formaldehyd
Formuła: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Temp. Wrzenia: -19.3
Temp. topnienia: -92
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003274
Numer CAS: 50-00-0
Numer WE (dawny EINECS): 200-001-8
Jednostka: 2209
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04259