miedź ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, uncoated, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
46986.RH
46986.RF
46986.RG
46986.RHEA
4660
PLN
46986.RH
46986.RF
46986.RG
miedź ≥99.8% (metals basis), foil, annealed, uncoated, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
miedź
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-50-8
Physical Form: ≈20.2g/30x30cm
Appearance: Copper
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010965
Formuła:
Cu MW: 63.55 g/mol Temp. Wrzenia: 2595 Temp. topnienia: 1083 Gęstość: 8.94 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010965 Numer CAS: 7440-50-8 Numer WE (dawny EINECS): 231-159-6 Klasyfikacja Merck : 13,02545 |