Drukuj

Fosfor, czerwony, czysty

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

424353009.0025 424353009.0500 424353009.1000 424353009.0100
CHMP424353009.0025EA 40.1 PLN
CHMP424353009.0025 CHMP424353009.0500 CHMP424353009.1000 CHMP424353009.0100
Fosfor, czerwony, czysty
Fosfor
Formuła: P
Gęstość: ∼2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133771
Numer CAS: 7723-14-0
Numer WE (dawny EINECS): 231-768-7
Jednostka: 1338
ADR: 4.1,III

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR