Drukuj

Etanol absolute 99,8, pure

Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo

Synonim: Ethyl alcohol

396480427500ML 396480427-2.5L
POCH396480427500MLEA 295 PLN
POCH396480427500ML POCH396480427-2.5L
Etanol absolute 99,8, pure
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806

Zobacz ceny

Wyniki testów specyfikacyjnych

Assay min. 99.8 %
Colour max. 10 j.Hz
Density (20°C) 0.789 - 0.791 g/ml
Water max. 0.2 %
Acids (as CH₃COOH) max. 0.001 %
Alkalies (as NH₃) max. 0.0003 %
Aldehydes (as CH₃CHO) max. 0.001 %
Higher alcohols (as amyl alcohol) max. 0.01 %
Discolouration time of solution of KMnO₄ min. 5 min
Methanol max. 0.05 %
Non-volatile residue max. 0.001 %
Test with H₂SO₄ passes test
Carbonyl compunds (as CO) max. 0.008 %
Heavy metals (as Pb) max. 0.0001 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR