Drukuj
Etanol absolute 99,8, pure zA
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
Niebezpieczeństwo
Synonim: Ethyl alcohol
396480111-1L 396480111500ML 396480111-5L
POCH396480111-1LEA 399 PLN
POCH396480111-1L POCH396480111500ML POCH396480111-5L
Etanol absolute 99,8, pure zA
Etanol
Formuła: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 78.3
Temp. topnienia: –117 °C
Gęstość: 0.7895 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 12
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003568
Numer CAS: 64-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6
Jednostka: 1170
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457610-43
Klasyfikacja Merck : 12,03806