Etanol absolute dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: CHEMPUR
|
Niebezpieczeństwo
|
613964204.1000
613964204.2500
CHMP613964204.1000EA
466
PLN
CHMP613964204.1000
CHMP613964204.2500
Etanol absolute dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Etanol
Formuła:
C₂H₅OH Temp. Wrzenia: 78,3 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: –117 °C Gęstość: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 12 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003568 Numer CAS: 64-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 200-578-6 Jednostka: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Klasyfikacja Merck : 12,03806 |