Drukuj
Kwas L-(+)-mlekowy 88 - 92% ≥88-92%, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: (S)-Lactic acid, L-Lactic acid, (S)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropanoic acid, (S)-(+)-2-Hydroxypropionic acid, (S)-(+)-Lactic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
27714-1L 27714-2.5L 27714-25KG 27714-500ML
SIAL27714-1LEA 564 PLN
SIAL27714-1L SIAL27714-2.5L SIAL27714-25KG SIAL27714-500ML
Kwas L-(+)-mlekowy 88 - 92% ≥88-92%, Sigma-Aldrich®
Kwas L-(+)-mlekowy
Formuła: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Temp. Wrzenia: 235
Temp. topnienia: 53
Gęstość: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00064266
Numer CAS: 79-33-4
Numer WE (dawny EINECS): 201-196-2
Klasyfikacja Merck : 13,05352