3,5-Di-tert-butylopirokatechol ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,5-Di-tert-butylcatechol
H55207.06
H55207.14
H55207.06EA
284
PLN
H55207.06
H55207.14
3,5-Di-tert-butylopirokatechol ≥99%
3,5-Di-tert-butylopirokatechol
Purity: 99%
CAS No.: 1020-31-1
Molecular Formula: C14H22O2
Formula Weight: 222.33
Physical Form: Solid
Appearance: White to pale brown
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 1370212
MDL No.: MFCD00008819
Formuła:
C₁₄H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 310 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 95…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008819 Numer CAS: 1020-31-1 Numer WE (dawny EINECS): 213-816-9 |