Drukuj
Kolchicyna
Dostawca: Cayman Chemical
Niebezpieczeństwo
9000760-100 9000760-250 9000760-500
CAYM9000760-100EA 127 PLN
CAYM9000760-100 CAYM9000760-250 CAYM9000760-500
Kolchicyna
Kolchicyna
Formuła: C₂₂H₂₅NO₆
Temp. topnienia: 154…156 °C
Gęstość: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00078484
Numer CAS: 64-86-8
Numer WE (dawny EINECS): 200-598-5
Jednostka: 1544
ADR: 6.1,I
Klasyfikacja Merck : 12,02536