Drukuj
Kwas 16-hydroksypalmitynowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 16-Hydroxyhexadecylic acid, 16-Hydroxyhexadecanoic acid
9000789-1 9000789-5
CAYM9000789-1EA 362 PLN
CAYM9000789-1 CAYM9000789-5
Kwas 16-hydroksypalmitynowy
Kwas 16-hydroksypalmitynowy
Formuła: C₁₆H₃₂O₃
MW: 272.43 g/mol
Temp. Wrzenia: 402
Temp. topnienia: 95
Numer MDL: MFCD00002750
Numer CAS: 506-13-8
Numer WE (dawny EINECS): 208-028-7