Drukuj

pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu, pure analytical reagent

Dostawca: CHEMPUR
Niebezpieczeństwo

Synonim: Sodium pentacyanonitrosylferrate(III) dihydrate, Sodium nitrosopentacyanoferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide(III) dihydrate, Disodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydrate, Sodium nitroferricyanide dihydrate

118052603.0500 118052603.1000 118052603.0050 118052603.0100 118052603.0250 118052603.0010 118052603.0025
CHMP118052603.0500EA 752 PLN
CHMP118052603.0500 CHMP118052603.1000 CHMP118052603.0050 CHMP118052603.0100 CHMP118052603.0250 CHMP118052603.0010 CHMP118052603.0025
pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu, pure analytical reagent
pentacyjanonitrozylożelazian (III) disodu
Formuła: Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O
MW: 297.95 g/mol
Gęstość: 1.72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149192
Numer CAS: 13755-38-9
Numer WE (dawny EINECS): 238-373-9
Jednostka: 1588
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,08722

Zobacz ceny


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Więcej About VWR