4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chlor-4-pyrimidinamin, 2-Chloro-4-pyrimidinamine, 2-Chloropyrimidin-4-amine, 2-Chloropyrimidin-4-ylamine
H55875.03
H55875.06
H55875.03EA
404
PLN
H55875.03
H55875.06
4-Amino-2-chloropyrimidine 98%
4-Amino-2-chloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 7461-50-9
Molecular Formula: C4H4ClN3
Formula Weight: 129.55
Melting Point: 197-205°
MDL No.: MFCD00194051
Formuła:
C₄H₄ClN₃ Temp. topnienia: 197…205 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00194051 Numer CAS: 7461-50-9 |