Drukuj
Kwas chenodeoksycholowy
Dostawca: Cayman Chemical
Synonim: 3α,7α-Dihydroxycholanic acid, 7α-Hydroxylithocholic acid, 7alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, 3α,7α-Dihydroxycholan-24-oic acid, Chenodiol, 3α,7α-Dihydroxy-5β-cholanic acid
10011286-1 10011286-5 10011286-10 10011286-25
CAYM10011286-1EA 247 PLN
CAYM10011286-1 CAYM10011286-5 CAYM10011286-10 CAYM10011286-25
Kwas chenodeoksycholowy
Kwas chenodeoksycholowy
Formuła: C₂₄H₄₀O₄
Gęstość: 1,162 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00064142
Numer CAS: 474-25-9
Numer WE (dawny EINECS): 207-481-8
Klasyfikacja Merck : 12,02096