Drukuj
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H56097.03 H56097.06
H56097.03EA 932 PLN
H56097.03 H56097.06
2,7-Dibromonaphthalene ≥99%
2,7-Dibromonaphthalene
Formuła: C₁₀H₆Br₂
Temp. topnienia: 139…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00238580
Numer CAS: 58556-75-5
Jednostka: 3077
ADR: 9,III