Drukuj
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H55273.03 H55273.06
H55273.03EA 454 PLN
H55273.03 H55273.06
4-Bromo-N-methylaniline ≥97%
4-Bromo-N-methylaniline
Formuła: C₇H₈BrN
Temp. Wrzenia: 259…260 °C
Gęstość: 1,482
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03030391
Numer CAS: 6911-87-1