Drukuj
2-Bromo-N-methylaniline 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H55166.03 H55166.06
H55166.03EA 833 PLN
H55166.03 H55166.06
2-Bromo-N-methylaniline 95%
2-Bromo-N-methylaniline
Formuła: C₇H₈BrN
Temp. Wrzenia: 107…109 °C (12 mmHg)
Gęstość: 1,589
Temp. Zapłonu: 103 °C (217 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06798064
Numer CAS: 6832-87-7