Drukuj
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
H55295.03 H55295.06
H55295.03EA 452 PLN
H55295.03 H55295.06
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin ≥97%
1-(3-Fluorobenzyl)piperazin
Formuła: C₁₁H₁₅FN₂
Temp. Wrzenia: 281 °C
Gęstość: 1,106
Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02242870
Numer CAS: 55513-19-4