Drukuj
1,5-Difenylotiokarbazon indicator
Dostawca: CHEMPUR
Uwaga
112917203.0001 112917203.0005 112917203.0010 112917203.0025
CHMP112917203.0001EA 67.4 PLN
CHMP112917203.0001 CHMP112917203.0005 CHMP112917203.0010 CHMP112917203.0025
1,5-Difenylotiokarbazon indicator
1,5-Difenylotiokarbazon
Formuła: C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
Temp. Wrzenia: 406 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 168 °C
Numer MDL: MFCD00003025
Numer CAS: 60-10-6
Numer WE (dawny EINECS): 200-454-1
Klasyfikacja Merck : 13,03413