tlenek glinu, czysty reagent analityczny, calcined
Dostawca: POCH AVANTOR BRAND
456060111-250G
456060111-500G
456060111-1KG
POCH456060111-250GEA
461
PLN
POCH456060111-250G
POCH456060111-500G
POCH456060111-1KG
tlenek glinu, czysty reagent analityczny, calcined
tlenek glinu
Formuła:
Al₂O₃ Temp. Wrzenia: 2980 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 2045 °C Gęstość: 3,94 g/cm³ (20 °C) |
Numer MDL:
MFCD00003424 Numer CAS: 1344-28-1 Numer WE (dawny EINECS): 215-691-6 REACH: 01-2119529248-35 Klasyfikacja Merck : 13,00355 |