Drukuj
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
H55176.06 H55176.14
H55176.06EA 527 PLN
H55176.06 H55176.14
2,7-Dinitro-9-fluorenone ≥97%
2,7-Dinitro-9-fluorenone
Formuła: C₁₃H₆N₂O₅
Temp. topnienia: 292…295 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001153
Numer CAS: 31551-45-8
Numer WE (dawny EINECS): 250-695-1