Bifenyl-4-yloamina 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Bifenylo-4-amina
H55424.03
H55424.06
H55424.14
H55424.03EA
215
PLN
H55424.03
H55424.06
H55424.14
Bifenyl-4-yloamina 98%
Bifenyl-4-yloamina
Purity: 98%
CAS No.: 92-67-1
Molecular Formula: C12H11N
Formula Weight: 169.23
Melting Point: 52-54°
Boiling Point: 191°/15mm
Merck Reference: 14,1235
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00007879
Formuła:
C₁₂H₁₁N Temp. Wrzenia: 191 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 52…54 °C Gęstość: 1,16 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007879 Numer CAS: 92-67-1 Numer WE (dawny EINECS): 202-177-1 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,1235 |