3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
B20201.03
B20201.06
B20201.14
B20201.03EA
441
PLN
B20201.03
B20201.06
B20201.14
3-Nitro-o-phenylenediamine 98%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Purity: 98%
CAS No.: 3694-52-8
Molecular Formula: C6H7N3O2
Formula Weight: 153.14
Melting Point: 157-162°
Beilstein Reference: 909344
Formuła:
C₆H₇N₃O₂ MW: 153.14 g/mol Temp. topnienia: 157…162 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007722 Numer CAS: 3694-52-8 Numer WE (dawny EINECS): 223-013-5 |